Documenti fondamentali
DWKWGW537VTMLME
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Acetone (in English, French, Arabic), capacity 500 mL
Sinonimo/i:
WGW537VTMLME
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
label Acetone (in English, French, Arabic)
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGW537VTMLME
Capacità
500 mL
Applicazioni
Ideal for acetone dispensing within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips. Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)