DWKWCL1000-3
WHEATON® CELLine Multiuse Bioreactor flasks for suspension cell culture
polystyrene, flask capacity (1,000 mL), case of 3 ea
Sinonimo/i:
CELLine Bioreactor
Scegli un formato
CHF 1’230.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 1’230.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Prodotti consigliati
Materiali
molded polypropylene neck
polystyrene
screw top plastic cap
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
case of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® WCL1000-3
Capacità pallone
(1,000 mL)
Descrizione generale
Media compartment with cell growth compartment for antibody and protein production.
Use with Hybridoma, Insect, CHO, NSO, HEK, BHK cell lines
- Disposable and ready-to-use
- High call density and high product concentration
- Bulk media chamber allows for longer run times without media refreshing and reduces operation time
- Decreases use of consumables
- Cost-efficient, space saving, and stackable
- No additional equipment required for operation
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)