Documenti fondamentali
DWKW375023
Wheaton® Optional Pump Heads
Sinonimo/i:
W375023
Scegli un formato
1 EACH
CHF 627.00
CHF 627.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
CHF 627.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
VA.01
CHF 627.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
tubulation Optional Stacking Pump Head for 2.3 mm Wall Tubing
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W375023
Applicazioni
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)