DWKFDF118N
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class B, tolerance, capacity 50 mL
Sinonimo/i:
FDF118N
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Caratteristiche
class B tolerance
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon FDF118N
Capacità
50 mL
Categorie correlate
Applicazioni
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Caratteristiche e vantaggi
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)