Documenti fondamentali
DWKCTA1000P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
Sinonimo/i:
CTA1000P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
class B
graduated
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon CTA1000P
Capacità
1000 mL , with +/10mL tolerance
Applicazioni
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)