Documenti fondamentali
DWK986581
WHEATON® liquid scintillation vial with separate foil lined PP cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray, screw cap
Sinonimo/i:
986581
Scegli un formato
500 EA
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Materiali
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white polypropylene cap
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 986581
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
(28 mm) (61 mm) (387 mm)
Capacità
(20 mL)
Raccordi
22-400 neck
22-400
Caratteristiche e vantaggi
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)