DWK73800-15415
KIMBLE® Solid Cap
with rubber liner, phenolic, cap for 15-415
Scegli un formato
CHF 241.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 241.00
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/rubber liner
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
Confezionamento
case of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 73800-15415
Raccordi
cap for 15-415
Descrizione generale
- Specially formulated phenolic cap material
- Autoclavable
- White rubber liners
- Excellent for general laboratory use
Caratteristiche e vantaggi
- Autoclavable
- White rubber liners
- Excellent for general laboratory use
- Identified in ASTM Specification E982, Class A requirement
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)