Documenti fondamentali
DWK73665-20
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
blue polypropylene cap, cap diam. (20 mm)
Scegli un formato
500 EA
CHF 157.00
CHF 157.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
CHF 157.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 157.00
Check Cart for Availability
Materiali
blue polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 73665-20
Diam. tappo
(20 mm)
Descrizione generale
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
Caratteristiche e vantaggi
  • Autoclavable
  • Color coded
Note legali
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)