DWK374326
Wheaton® Polypropylene Nozzle & Glass Sinker
Sinonimo/i:
374326
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene nozzle (6 mm)
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 374326
Applicazioni
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
Caratteristiche e vantaggi
- The nozzle connects to the pump tubing for dispensing of liquids
- The glass sinker is used to secure tubing when drawing from a container
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)