Documenti fondamentali
DWK292432867
Bottle Tag, For Gl 45 Duran® Media Bottles Bottle Tag
purple silicone bottle
Sinonimo/i:
292432867
Scegli un formato
20 EACH
CHF 38.50
CHF 38.50
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EACH
CHF 38.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
CHF 38.50
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Materiali
purple silicone bottle
Confezionamento
pkg of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 292432867
Descrizione generale
The colourful GL 45 Bottle Tags offer an elegant solution to the marking of laboratory bottles. The Bottle Tags can be easily and securely attached around the neck of the YOUTILITY bottle, even with the screw cap in place. The Bottle Tags feature a graspable tab that makes them easy to remove with bare or gloved hands.
Applicazioni
easy customisation and unambiguous bottle identification.
Caratteristiche e vantaggi
for GL 45 bottles
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)