Documenti fondamentali
DWK258526404
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (175 mL), porosity 4
Sinonimo/i:
258526404
Scegli un formato
1 EACH
CHF 684.00
CHF 684.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
CHF 684.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
CHF 684.00
Check Cart for Availability
Materiali
glass
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 258526404
Diam. disco
175 mm
Diam. filtro
175 mm
Volume
(175 mL)
Dimensione pori
4 porosity
Capacità
4000 mL capacity
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)