Documenti fondamentali
DWK241225406
Duran® Dropping Funnel
cylindrical funnel(s), graduated, with NS-stopcock and key retaining device, capacity 100 mL
Sinonimo/i:
241225406
Scegli un formato
1 EACH
CHF 195.00
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
CHF 195.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Materiali
cylindrical funnel(s)
Caratteristiche
graduated
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 241225406
Capacità
100 mL
Applicazioni
uniform and metered liquid supply to a reaction mixture. The rate of supply can be adjusted.
Caratteristiche e vantaggi
With standard ground stopcock and retaining device.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)