Documenti fondamentali
DWK213634703
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 210 mm × 100 mm × 210 mm
Sinonimo/i:
213634703
Scegli un formato
1 EACH
CHF 188.00
CHF 188.00
Spedizione prevista il24 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
CHF 188.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 188.00
Spedizione prevista il24 aprile 2025
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 213634703
bottle W × L × H
210 mm × 100 mm × 210 mm
Applicazioni
storage
Caratteristiche e vantaggi
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)