Documenti fondamentali
DWK209121
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 4 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 16 mm × 38 mm, 13-425
Sinonimo/i:
209121
Scegli un formato
24 EACH
CHF 122.00
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EACH
CHF 122.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Materiali
amber bottle
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
Confezionamento
pkg of 72 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 209121
Diametro bottiglia × alt.
16 mm × 38 mm
Capacità
4 mL
Caratteristiche e vantaggi
Superior double seal closure for leak resistance
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)