Documenti fondamentali
D95603
Sigma-Aldrich
Diethyl formamidomalonate
97%
About This Item
Formula condensata:
HCONHCH(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
P. ebollizione
173-176 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
53-55 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(NC=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H13NO5/c1-3-13-7(11)6(9-5-10)8(12)14-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)
PFLHGSJLYNJIOF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)