Documenti fondamentali
D85403
Sigma-Aldrich
Diethyl acetylsuccinate
95%
About This Item
Formula condensata:
C2H5O2CCH2CH(COCH3)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. eboll.
180-183 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-14-9(12)6-8(7(3)11)10(13)15-5-2/h8H,4-6H2,1-3H3
DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)