D84601
Diethyl acetamidomalonate
98%
Sinonimo/i:
Acetamidomalonic acid diethyl ester
Saggio
98%
Forma fisica
powder
P. eboll.
185 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
95-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(NC(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
ISOLMABRZPQKOV-UHFFFAOYSA-N
WGK 3