D70600
3,5-Dichlorophenol
97%
Sinonimo/i:
3,5-Dichlorophenol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
233 °C (lit.)
Punto di fusione
65-68 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3