D62403
1,2-Dichloroethylene, mixture of cis and trans
98%
Sinonimo/i:
1,2-Dichloroethene, Acetylene dichloride, sym-Dichloroethylene
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
5.32 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. ebollizione
48-60 °C (lit.)
Punto di fusione
−57 °C (lit.)
Densità
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?