Documenti fondamentali
D223158
Sigma-Aldrich
Dulcitol
97%
Sinonimo/i:
Dulcite, Galactitol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Beilstein:
1721903
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Azioni biochim/fisiol
A sugar alcohol and slightly sweet tastant for human taste cells.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)