Documenti fondamentali
D211400
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
95%
Sinonimo/i:
1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl radical, 2,2-Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazyl, DPPH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H12N5O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.32
Beilstein:
1846081
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Punto di fusione
~135 °C (dec.) (lit.)
λmax
528 nm
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(c([N]N(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H12N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
HHEAADYXPMHMCT-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)