Documenti fondamentali
D209007
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-1-indenone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
crystals
Punto di fusione
153-154 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2C(c3ccccc3)=C1c4ccccc4
InChI
1S/C21H14O/c22-21-18-14-8-7-13-17(18)19(15-9-3-1-4-10-15)20(21)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
POVRXYLNLVVNGW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)