Documenti fondamentali
D186406
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylsulfolane
95%
Sinonimo/i:
2,4-Dimethyltetrahydrothiophene-1,1-dioxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.22
Beilstein:
111239
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
281 °C (lit.)
Punto di fusione
−3 °C (lit.)
Densità
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CC(C)S(=O)(=O)C1
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
143 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)