D153001
1,2-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans
98%
Sinonimo/i:
Hexahydro-o-xylene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. eboll.
124 °C (lit.)
Densità
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCCCC1C
InChI
1S/C8H16/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
KVZJLSYJROEPSQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup