D150045
2,5-Dimethylbenzoxazole
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
Beilstein:
116452
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.542 (lit.)
P. ebollizione
218-219 °C (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2oc(C)nc2c1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)