Documenti fondamentali
D114804
Sigma-Aldrich
2-Methylthio-4,6-pyrimidinedione
97%
Sinonimo/i:
4,6-Dihydroxy-2-(methylmercapto)pyrimidine, 4,6-Dihydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSc1nc(O)cc(O)n1
InChI
1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)