Key Documents
D104973
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberol
97%
Sinonimo/i:
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
P. eboll.
166-169 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
91-93 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H14O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2
POAVRNPUPPJLKZ-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)