Documenti fondamentali
CVT00101
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-(2-methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Sinonimo/i:
5-(2-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H15F3N2O3
Peso molecolare:
328.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
solid
Stringa SMILE
O=C(OCC)C1=C(N(CC(F)(F)F)N=C1)C2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C15H15F3N2O3/c1-3-23-14(21)11-8-19-20(9-15(16,17)18)13(11)10-6-4-5-7-12(10)22-2/h4-8H,3,9H2,1-2H3
LQBPSWFLPWRLLI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)