Documenti fondamentali
CLS9944713
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 7.5 mL
Sinonimo/i:
culture tube, glass tubes, test tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
round bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
case of 1000
pack of 250
Produttore/marchio commerciale
Corning 99447-13
D.E. × lungh.
13 mm × 100 mm
Capacità
7.5 mL
Colore
clear
Raccordi
13-415 thread
Compatibilità
suitable for (culture)
Descrizione generale
Round bottom. Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps. Designed for both tissue culture and bacteriological work.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)