Documenti fondamentali
CLS9944520
Provette per coltura monouso Pyrex®, senza bordo
capacity 36.0 mL
Sinonimo/i:
culture tube, test tubes, Corning® 99445
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
round bottom tube
Descrizione
bulk packed
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 99445-20
D.E. × lungh.
20 mm × 150 mm
Capacità
36.0 mL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (culture)
Descrizione generale
Le provette per coltura monouso sono fornite in confezioni convenienza.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)