Documenti fondamentali
CLS834040
Pyrex® heavy duty pour-out centrifuge tube with short conical bottom
capacity 40 mL, O.D. × L 29 mm × 118 mm
Sinonimo/i:
Corning® 8340
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
conical bottom tube (Short)
Confezionamento
case of 12
pack of 4
Produttore/marchio commerciale
Corning 8340-40
D.E. × lungh.
29 mm × 118 mm
Capacità
40 mL
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)