CLS814240
Pyrex® heavy-duty graduated centrifuge tube, screw cap
capacity 40 mL
Sinonimo/i:
Corning® 8142
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 8142-40
D.E. × lungh.
28 mm × 147 mm
Diam. tappo
24 mm
Capacità
40 mL
Colore
clear
Raccordi
24-400 thread
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)