Documenti fondamentali
CLS814210
Pyrex® heavy-duty graduated centrifuge tube, screw cap
capacity 10 mL
Sinonimo/i:
Corning® 8142
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 8142-10
D.E. × lungh.
17 mm × 118 mm
Diam. tappo
15 mm
Capacità
10 mL
Colore
clear
Raccordi
15-415 thread
Descrizione generale
The 10 mL size is graduated upward from tip in 0.1 mL divisions. The 40 mL size is graduated in 0.5 mL divisions to 10 mL, and from 10 to 40 in 1 mL divisions. Tubes are fitted with a phenolic screw cap.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)