Documenti fondamentali
CLS814012
Pyrex® heavy-duty graduated centrifuge tube, beaded rim
capacity 12 mL
Sinonimo/i:
Corning® 8140
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
conical bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
case of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 8140-12
D.E. × lungh.
17 mm × 120 mm
Capacità
12 mL
Colore
clear
Descrizione generale
The 12 mL size is graduated upward from thip in 0.1 mL divisions. The 40 mL size is graduated in 0.5 mL divisions to 10 mL, and from 10 to 40 mL in 1 mL divisions.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)