CLS710325
Pyrex® volumetric pipette, to contain, to deliver, Class A
blue, volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7103
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Caratteristiche
class A
graduation
Confezionamento
case of 6 ea
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7103-25
Campo di misura del volume
25 mL, accuracy: 0.03 mL
Lunghezza
521 mm
Capacità
25 mL
Colore
blue
Categorie correlate
Descrizione generale
- Pyrex® volumetric pipettes offer high precision measurement of liquids.
- Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
- Color-coded with colored graduations for easy identification.
- Calibration lines enameled onto the glass to ensure volume accuracy.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)