Documenti fondamentali
CLS710315
Pyrex® volumetric pipette, to contain, to deliver, Class A
green, volume 15 mL, accuracy: 0.03 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7103
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
glass
Caratteristiche
class A
graduation
Confezionamento
case of 6 ea
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7103-15
Campo di misura del volume
15 mL, accuracy: 0.03 mL
Lunghezza
445 mm
Capacità
15 mL
Colore
green
Categorie correlate
Descrizione generale
  • Pyrex® volumetric pipettes offer high precision measurement of liquids.
  • Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
  • Color-coded with colored graduations for easy identification.
  • Calibration lines enameled onto the glass to ensure volume accuracy.
Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)