CLS70865
Pyrex® serological pipettes, reusable, color-coded, for cotton plugging
volume 5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7086
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7086-5
Campo di misura del volume
5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
D.E. × lungh.
8 mm × 350 mm
Capacità
5.0 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)