Documenti fondamentali
CLS708510
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 10.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7085
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7085-10
Campo di misura del volume
10.0 mL, accuracy: 0.06 mL
D.E. × lungh.
10 mm × 350 mm
Capacità
10 mL
Descrizione generale
These pipettes are color coded by size for easy identification and sorting. Colored graduations are enameled onto the glass. These "to deliver" pipettes must be blown out to obtain total rated capacity.
Altre note
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)