Documenti fondamentali
CLS707910N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 10.0 mL
Sinonimo/i:
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND
Scegli un formato
720 EA
CHF 441.00
CHF 441.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
720 EA
CHF 441.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
CHF 441.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Confezionamento
pack of 120 ea
case of 720 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7079-10N
Campo di misura del volume
10.0 mL
Capacità
10 mL
Misura puntale
, Narrow
Caratteristiche e vantaggi
  • Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
  • Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
  • All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
  • Nonsterile, unplugged and bulk packed.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)