Documenti fondamentali
CLS70705
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7070
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
glass
Caratteristiche
class A
graduation
subdivision 0.1 mL
Confezionamento
pack of 2 ea
case of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7070-5
Campo di misura del volume
5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
D.E. × lungh.
8 mm × 350 mm
Capacità
5.0 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Calibrated "to deliver".
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)