CLS664021L
PYREXPLUS® Squibb separatory funnel, Pyrex® tapered stopper, PTFE stopcock
funnel capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
Corning® 66402
About This Item
Prodotti consigliati
Misura rubinetto
4
Misura tappo a cono
27
Produttore/marchio commerciale
Corning 66402-1L
Capacità imbuto
1,000 mL
D.E. stelo × lungh.
10 mm × 65 mm , below stopcock
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)