Documenti fondamentali
CLS65640200
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 200 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
13
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 65640-200
tol. measuring range
0.10 mL
Capacità
200 mL
Descrizione generale
Flask features a protective PVC coating for longer product life and safety. Protective coating helps prevent glass from shattering and reduces spills. Autoclavable (121 °C) and resistant to thermal shock.
Avvertenza
Do not place over direct heat or flame. Do not heat above 121 °C moist heat or 110 °C dry heat.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)