Documenti fondamentali
CLS64002L
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
Sinonimo/i:
Corning® 6400
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Misura rubinetto
6
Misura tappo a cono
38
Produttore/marchio commerciale
Corning 6400-2L
Diam. est. corpo
152 mm
D.E. stelo × lungh.
12 mm × 65 mm , below stopcock
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)