Documenti fondamentali
CLS63024100
PYREXPLUS® single metric scale graduated cylinders, with protective coating
volume 100 mL
Sinonimo/i:
Corning® 63024
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
subdivision 1.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 63024-100
tol. measuring range
0.6 mL
Volume
100 mL
Descrizione generale
  • Calibrated "to deliver"
  • Single metric scale
  • Protective plastic coating to help prevent glass from shattering & reduces spills
  • Autoclavable (121 °C)
  • Resistant to thermal shock
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)