CLS614075
Pyrex® long stem funnel with beaded edge
Sinonimo/i:
Corning® 6140
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Corning 6140-75
D.E. stelo
8 mm
D.I. sommità
75 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)