Documenti fondamentali
CLS614050
Pyrex® long stem funnel with beaded edge
Sinonimo/i:
Corning® 6140
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
Corning 6140-50
D.E. stelo
8 mm
D.I. sommità
50 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
60° cone angle. Stem length is 150 mm.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)