CLS5641250
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Prodotti consigliati
Misura tappo a cono
16
Produttore/marchio commerciale
Corning 5641-250
tol. measuring range
0.24 mL
Capacità
250 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)