Documenti fondamentali
CLS564110
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
9
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class B
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 5641-10
tol. measuring range
0.04 mL
Capacità
10 mL
Descrizione generale
Economy flask designed for those that do not require the precision accuracy of our Class A capacity flasks. Capacity tolerances are twice those specified for Class A volumetric ware.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)