Documenti fondamentali
CLS56403L
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 3,000 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Misura tappo a cono
32
Caratteristiche
class A
Confezionamento
case of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 5640-3L
tol. measuring range
1.0 mL
Capacità
3,000 mL
Descrizione generale
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength, 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)