Documenti fondamentali
CLS563550
Pyrex® wide mouth micro volumetric flask with Pyrex® ST stopper
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
Corning® 5635
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
wide-mouth
Misura tappo a cono
13
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5635-50
Capacità
50 mL
Descrizione generale
The heavy duty, wide mouth facilitates filling and mixing.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)